Learn More
6-metilnicotinamida, TRC
Código de producto. 30465492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465492 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30465492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323225500MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinamide
CAS 6960-22-1
Fórmula molecular C7 H8 N2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)N
Nombre IUPAC 6-metilpiridin-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637