Learn More
6-metilnicotinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498686 5 g 5 g
11488686 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16039.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 6960-22-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6960-22-1
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD00006342
Clave InChI IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96351
Nombre IUPAC 6-metilpiridin-3-carboxamida
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinamide
Punto de fusión 195°C to 199°C
Cantidad 5 g
Beilstein 112050
Sinónimo 6-methylnicotinamide, 6-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 8ej, nicotinamide, 6-methyl, 3-carbamoyl-6-methylpyridine, ksc630k7f, 2-methylpyridine-5-carboxamide, 3-pyridinecarboxamide,6-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%