Learn More
6-metilnaftalen-2-ol, TRC
Código de producto. 30464586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30464586 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30464586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32318010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Methylnaphthalen-2-ol
CAS 17579-79-2
Fórmula molecular C11H10O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Methyl-6-hydroxynaphthalene, 2-Methyl-6-naphthol, 6-Methyl-2-naphthol, NSC 51788, 2-Hydroxy-6-methylnaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cc(O)ccc2c1
Peso molecular (g/mol) 158.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0732
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.