Learn More
6-metilnaftalen-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylnaphthalen-2-ol |
| CAS | 17579-79-2 |
| Fórmula molecular | C11H10O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-6-hydroxynaphthalene, 2-Methyl-6-naphthol, 6-Methyl-2-naphthol, NSC 51788, 2-Hydroxy-6-methylnaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7,12H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0732 |