Learn More
Ribósido de 6-metilmercaptopurina, TRC
Código de producto. 30482842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30482842 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30482842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3210351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylmercaptopurine Riboside
CAS 342-69-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H14 N4 O4 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
SMILES CSc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-(6-metilsulfanilpurin-9-il)oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 298.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0736
Porcentaje de pureza >95