Learn More
6-Metilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061340 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061340 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10366540 1 g Frasco de vidrio 1 g
10075993 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10061340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133882500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3420-02-8
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00005682
Clave InChI ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
PubChem CID 137930
SMILES CC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylindole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 112°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6060 to 1.608
Cantidad 250 mg
Beilstein 20, IV, 3214
Gravedad específica 1.05
Nombre IUPAC terc-butilo N-fenilcarbamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.