Learn More
6-Metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388466 250 mg 250 miligramos
11378466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17509.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131.18 g/mol
It is a reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, reactant for preparation of indole linked triazole derivatives as antifungal agents, reactant for preparation of N-β-D-xylosyl-indole derivatives as SGLT2 inhibitors for management of hyperglycemia in diabetes, reactant for preparation of aminoguanidine derivatives of arylsulfonylacylindoles as antifungal agents, reactant for preparation of indolylindazoles and indolylpyrazolopyridines as interleukin-2 inducible T cell kinase inhibitors, reactant for preparation of arylsulfonylacetylindoles as anti-HIV-1 agents. 6-Methylindole was used in the synthesis of benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo para la preparación de inhibidores de la dioxigenasa del triptófano piridil-etenil-indoles como potenciales inmunomoduladores anticancerosos, un reactivo para la preparación de derivados de triazol ligados a indol como agentes antifúngicos, un reactivo para la preparaciónde derivados de N-β-D-xilosilindolol como inhibidores de SGLT2 en el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes, Además, es un reactivo utilizado en la preparación de derivados de aminoguanidina de arilsulfonilacilindoles como agentes antifúngicos, la preparación de indolilindazoles e indolilpirazolopiridinas como inhibidores de la cinasa de células T inducibles por interleucina-2 y para la preparación de arilsulfonilacetilindololes como agentes anti-VIH-1. El 6-metilindol se utilizó en la síntesisde los derivados benz[c,d]indol-3(1H)-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar en condiciones frescas. Mantener alejado de metales activos, bases, agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3420-02-8
Número MDL MFCD00005682
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylindole
Punto de fusión 29°C to 32°C
Densidad 1.059
Punto de ebullición 112°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C11H15NO2
Índice de refracción 1.6071
Cantidad 250 mg
Beilstein 109708
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC terc-butilo N-fenilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 193.25
PubChem CID 137930
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid