Learn More
6-Metilindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358466 1 g 1 g
11368466 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17508.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4771-49-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4771-49-7
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00049347
Clave InChI LZERQSJGPXFAKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylindole-3-carboxaldehyde, 6-methylindole-3-carboxyaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylindole-3-carbaldehyde, 6-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,6-methyl, pubchem7241, acmc-209ka7, ksc497o2l, 6-methylindole-3-caboxaldehyde
PubChem CID 4777902
Nombre IUPAC 6-metil-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Methylindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 185°C to 189°C
Cantidad 1 g
Beilstein 386914
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%