Learn More
Ácido 6-metilimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10120932 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10772113 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10432474 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10120932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00015CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 77628-51-4
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 182.20
Número MDL MFCD02083132
Clave InChI VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
PubChem CID 329979
Nombre IUPAC ácido 6-metilimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%