Learn More
6-Metilheptanol (90%), TRC
Código de producto. 30480263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480263 2.5 g 2.50 g
30464409 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3119302.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1653-40-3
Fórmula molecular C8 H18 O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Sinónimo 1-Heptanol, 6-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 6-Methyl-1-heptanol (ACI), 6-Methylheptanol, 6-Methyl-1-heptyl alcohol
Nombre IUPAC 6-metilheptano-1-ol
SMILES CC(C)CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylheptanol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O/c1-8(2)6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1358