Learn More
Ácido 6-metilheptanoico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylheptanoic Acid |
| CAS | 929-10-2 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Isocaprylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-7(2)5-3-4-6-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-metilheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |