Learn More
6-Metilheptano-2,4-diona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491003 10 g 10 g
11374639 2 g 2 g
11401013 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13373.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3002-23-1 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
6-Methylheptane-2,4-dione, is used as a multipurpose intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-metilheptano-2,4-diona se utiliza como intermediario multifunción. Es una materia prima importante e intermediario utilizado en síntesis orgánica y la industria farmacéutica
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3002-23-1
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00008939
Clave InChI IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-2,4-heptanedione, isovalerylacetone, 2,4-heptanedione, 6-methyl, unii-o97vug08ub, 6-methylheptan-2,4-dione, o97vug08ub, nsc94, nsc 94, acmc-1ct2p, 6-methyl-2,4-heptandione
PubChem CID 76354
Nombre IUPAC 6-metilheptano-2,4-diona
SMILES CC(C)CC(=O)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylheptane-2,4-dione
Densidad 0.919
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 10 g
Número UN UN1224
Beilstein 1751122
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza ≥98%