Learn More
6-Methylflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16469186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16469186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6630
MedChemExpress 6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylflavone
CAS 29976-75-8
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (211.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C)C=C13
Peso molecular (g/mol) 236.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation