Learn More
Acetato de 6-metileno-progesterona, TRC
Código de producto. 30137719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137719 100 mg 100 miligramos
30136008 50 mg 50 miligramos
30010690 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM304220100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32634-95-0
Fórmula molecular C24 H32 O4
Peso molecular (g/mol) 384.51
Sinónimo 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. E (EP), 6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methylene-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methylene-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6-methylene-, acetate (6CI), 17-(Acetyloxy)-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-methyleneprogesterone, 6,6'-Dehydromedroxyprogesterone acetate, NSC 58799
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-6-metilideno-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13,18-20H,1,6-12H2,2-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.2301
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.