Learn More
6-Metilcoumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453977 50 g 50 g
11384639 100 g 100 g
11463977 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19382.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-48-8 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-48-8
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00006875
Clave InChI FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylcoumarin, 6-methylbenzopyrone, 6-methyl-2h-chromen-2-one, toncarine, 6-methyl coumarin, methyl coumarin, 6-methylcoumarinic anhydride, coumarin, 6-methyl, 6-methyl-1,2-benzopyrone, 6-methylcumarin
PubChem CID 7092
ChEBI CHEBI:563586
Nombre IUPAC 6-Metilcromo-2-ona
SMILES CC1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylcoumarin
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 303°C (725 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 4222
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%