Learn More
Hidrato de 6-metilcromona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10545833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10545833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10281033 1 g Glass Bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 207511-19-1
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00209598
Clave InChI HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylchromone hydrate, 6-methyl-4h-chromen-4-one hydrate, 6-methylchromen-4-one hydrate, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one-water 1/1
PubChem CID 16212708
SMILES CC1=CC=C2OC=CC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylchromone hydrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76.0°C to 78.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,5% naoh solution,,ethylacetate,alcohol
Nombre IUPAC 6-metilcromen-4-ona;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino