Learn More
Hidrato de 6-metilcromona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10281033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10281033 1 g Glass Bottle 1 g
10545833 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10281033 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373020010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 207511-19-1
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00209598
Clave InChI HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylchromone hydrate, 6-methyl-4h-chromen-4-one hydrate, 6-methylchromen-4-one hydrate, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one-water 1/1
PubChem CID 16212708
SMILES CC1=CC=C2OC=CC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylchromone hydrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 75°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 6-methyl-4H-chromen-4-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder