Learn More
6-Metilcromona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441650 5 g 5 g
11431650 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27002.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 38445-23-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38445-23-7
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00218598
Clave InChI HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylchromone, 6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methylchromone hydrate, chromone, 6-methyl, acmc-20aly0, 6-methyl-4h-chromen-4-one #, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methyl
PubChem CID 594810
Nombre IUPAC 6-metilcromo-4-ona
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylchromone
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%