Learn More
6-Metilbenzoxazol, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10177933 10 g Frasco de vidrio 10 g
10104550 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177933 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 293110100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10531-80-3
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00216937
Clave InChI SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
PubChem CID 2724969
Nombre IUPAC 6-metil-1,3-benzoxazol
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylbenzoxazole
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 31°C
Color Ámbar
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylbenzoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.