Learn More
6-(metilamino)purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Methylamino)purine |
| CAS | 443-72-1 |
| Fórmula molecular | C6H7N5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-(Methylamino)purine, 6-(N-Methylamino)purine, 6-MAP, 6-Methyladenine, 6-Mono(methylamino)purine, 6-N-Methyladenine, N-Methyl-6-aminopurine, N-Methyl-9H-purin-6-amine, N6-Methyladenine, N6-Methylaminopurine, N6-Monomethyladenine, NSC 11580 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11) |
| SMILES | CNC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-9H-purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0701 |