Learn More
6-metilamino-7-metil-5-nitroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylamino-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 83407-41-4 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O2/c1-7-6-9-8(4-3-5-13-9)11(14(15)16)10(7)12-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMILES | CNc1c(C)cc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,7-dimetil-5-nitroquinolin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0851 |