Learn More
6-metilamino-7-metil-5-nitroquinolina, TRC
Código de producto. 30474143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474143 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30474143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28691010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylamino-7-methyl-5-nitroquinoline
CAS 83407-41-4
Fórmula molecular C11 H11 N3 O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N3O2/c1-7-6-9-8(4-3-5-13-9)11(14(15)16)10(7)12-2/h3-6,12H,1-2H3
SMILES CNc1c(C)cc2ncccc2c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N,7-dimetil-5-nitroquinolin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 217.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0851