Learn More
6-metilamino-2-metilhepteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylamino-2-methylheptene |
| CAS | 503-01-5 |
| Fórmula molecular | C9H19N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine, 2-Methyl-6-methylamino-2-heptene, Isomethepten, Isometheptene, Isonyl, Octanil, Octin, Octine, Octinum, Octon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3 |
| SMILES | CNC(C)CCC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | N,6-dimetilhept-5-en-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1517 |