Learn More
6-Metil Risperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl Risperidone |
| CAS | 1346602-28-5 |
| Fórmula molecular | C24 H29 F N4 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. E (EP), 6-Methyl Risperidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29FN4O2/c1-15-4-3-5-22-26-16(2)19(24(30)29(15)22)10-13-28-11-8-17(9-12-28)23-20-7-6-18(25)14-21(20)31-27-23/h6-7,14-15,17H,3-5,8-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CCCC2=NC(=C(CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45)C(=O)N12)C |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2,6-dimetil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 424.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.2275 |