Learn More
Ácido 6-metil-pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 869941-96-8 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-9-7-6(8(12)13)3-10-11(7)4-5/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cnc2c(cnn2c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-metilpirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 177.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.054 |