Learn More
6-Metil Nornicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl Nornicotine |
| CAS | 90872-72-3 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 2-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)-, 2-Picoline, 5-(2-pyrrolidinyl)- (7CI), 2-Methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine, 6-Methyl nornicotine, (RS)-6-Methylnornicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7,10-11H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C2CCCN2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-pirrolidin-2-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1157 |