Learn More
Ácido 6-metilniconico, TRC
Código de producto. 30483612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483612 1 g 1 g
30480304 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3233301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-47-7
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo 6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid, 6-Methylnicotinic Acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, Nicotinic acid, 6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 2-Picoline-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-methylpyridine, 6-Methylnicotinic acid, NSC 135040, NSC 527351
Nombre IUPAC ácido 6-metilpiridina-3-carboxílico
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477