Learn More
6-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30052396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052396 25 mg 25 miligramos
17941996 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0942.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
CAS 1346600-54-1
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-6-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-16-9-13(18-10)14(19)17-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,17,19)(H2,15,20,21)
SMILES O=C(NCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C=2N=C(C=NC2)C
Nombre IUPAC 6-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 320.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0943 g/mol