Learn More
6-Metil miosmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl Myosmine |
| CAS | 77629-49-3 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C2=NCCC2 |
| Nombre IUPAC | 5-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)-2-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 160.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1 |