Learn More
6-Metil Imatinib, TRC
Código de producto. 30483260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483260 25 mg 25 miligramos
30467825 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21434025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl Imatinib
CAS 1032314-85-4
Fórmula molecular C30 H33 N7 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1
Nombre IUPAC N-[4-metil-3-[[4-(6-metilpiridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 507.629
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.275