Learn More
6-Metil Imatinib, TRC
Código de producto. 30465635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465635 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30465635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2143402.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl Imatinib
CAS 1032314-85-4
Fórmula molecular C30 H33 N7 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1
Nombre IUPAC N-[4-metil-3-[[4-(6-metilpiridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 507.629
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.275