Learn More
6-Metil-hepten-2-ona, TRC
Código de producto. 17953945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953945 100 g 100 g
17913295 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM311900100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-93-0
Fórmula molecular C8 H14 O
Peso molecular (g/mol) 126.1962
Sinónimo Isoprenylacetone, 5-Hepten-2-one, 6-methyl-, 6-Methyl-5-hepten-2-one, 2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Methyl-2-heptene-6-ketone, 2-Methyl-2-heptene-6-one, 2-Methyl-6-oxo-2-heptene, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone, 6-Methyl-5-heptene-2-one, 6-Methyl-δ5-hepten-2-one, Isoprenylacetone, Methylheptenone, NSC 15294, NSC 66569, Prenylacetone, Sulcatone, 2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Methyl-2-heptene-6-ketone, 2-Methyl-2-heptene-6-one, 2-Methyl-6-oxo-2-heptene, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone, 6-Methyl-5-hepten-2-one, 6-Methyl-5-heptene-2-one, 6-Methyl-δ5-hepten-2-one, Isoprenylacetone, Methylheptenone, NSC 15294, NSC 66569, Prenylacetone, Sulcatone
Nombre IUPAC 6-metilept-5-en-2-ona
SMILES CC(=CCCC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-hepten-2-one
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045