Learn More
6-metil-d3-mercaptopurina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylmercaptopurine-D3 |
| CAS | 33312-93-5 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H3 N4 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 9 H-Purine, 6-(methyl-d3-thio)- (ACI), 1 H-Purine, 6-(methyl-d3-thio)- (8 CI, 9 CI), 6-(Methyl-d3-thio)-9 H-purine (ACI), 6-(Methylthio-d3)purine, 6-Methyl-d3-mercaptopurine, 6-Methylmercaptopurine-d3, 6-Methylmercaptopurine-D3 (S-methyl-D3), S-(Methyl-d3)-6-mercaptopurine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3 H,1H3,(H,7,8,9,10)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 6-(trideuteriometilsulfanil)-7 H-purina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.2221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0501 g/mol |
| Mostrar más |