Learn More
6-Metil Criseno, TRC
Código de producto. 30472719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472719 100 mg 100 miligramos
30467355 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265140100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1705-85-7
Fórmula molecular C19 H14
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo Chrysene, 6-methyl-, 6-Methylchrysene
Nombre IUPAC 6-metilcriseno
SMILES Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylchrysene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1096
Porcentaje de pureza >95%