Learn More
6-Metil-5-propil-4(1H)-pirimidinona, TRC
Código de producto. 30480522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480522 250 mg 250 miligramos
30474179 500 mg 500 miligramos
30476342 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM220110250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103980-68-3
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo 6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone, 5-Propyl-6-methylpyrimidin-4-one
Nombre IUPAC 6-metil-5-propilpirimidina-4-ol
SMILES CCCc1c(C)ncnc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.095