Learn More
Ácido 6-metil-5-(fenilmetoxi)-3,4-piridindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| CAS | 7442-23-1 |
| Fórmula molecular | C15H13NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-(Benzyloxy)-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-13(21-8-10-5-3-2-4-6-10)12(15(19)20)11(7-16-9)14(17)18/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | Cc1ncc(C(=O)O)c(C(=O)O)c1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-metil-5-fenilmetoxipiridina-3,4-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 287.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0794 |