Learn More
6-Metil-5-hepten-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394639 25 g 25 g
11450953 100 g 100 g
11460953 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13335.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-93-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-metil-hepten-2-ona se utiliza en la síntesis de 23-acetato tirisiferil que actúa como un inductor antileucémico de apoptosis.
Solubilidad
Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-93-0
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.20
Número MDL MFCD00008905
Clave InChI UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-5-hepten-2-one, sulcatone, methylheptenone, 5-hepten-2-one, 6-methyl, 2-methyl-2-hepten-6-one, methyl heptenone, 6-methyl-5-heptene-2-one, heptenone, methyl, 2-methyl-6-oxo-2-heptene, 2-oxo-6-methylhept-5-ene
PubChem CID 9862
ChEBI CHEBI:16310
Nombre IUPAC 6-metilept-5-en-2-ona
SMILES CC(C)=CCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-5-hepten-2-one
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.855
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1741705
Información de solubilidad Soluble in methanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-5-hepten-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-5-hepten-2-one