Learn More
6-metil-5-hepten-2-ona-1,1,1,3,3-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-5-hepten-2-one-1,1,1,3,3-d5 |
| CAS | 55320-91-7 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H9 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3/i3D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-6-metilhept-5-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 131.227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.136 |