Learn More
(+/-)-6-Metil-5-hepten-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387266 5 g 5 g
11397266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09181.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1569-60-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol is a compound used in the synthesis of aggregation pheromone of the ambrosia beetle. It is also used as pharmaceutical intermediates and insect attractant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-6-metil-5-hepten-2-ol es un compuesto que se utiliza en la síntesis de la feromona de agregación del escarabajo de la ambrosía. También se utiliza como intermedio farmacéutico y como atrayente de insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1569-60-4
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00004561
Clave InChI OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Nombre IUPAC 6-metilhept-5-en-2-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densidad 0.84
Punto de ebullición 78°C to 80°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 5 g
Beilstein 1720073
Información de solubilidad Soluble in Chloroform. Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%