Learn More
6-Metil-4-trifluorometil-2(1H)-piridona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335787 1 g 1 g
11420590 0.25 g 0.25 g
11325787 5 g 5 g
11345787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11335787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043467.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22123-19-9 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22123-19-9
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.126
Número MDL MFCD00042479
Clave InChI CDRMKCNOGIBXOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone, 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone,6-methyl-4-trifluoromethyl, 2-hydroxy-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, acmc-1cb5l
PubChem CID 2782992
Nombre IUPAC 6-metil-4-(trifluorometil)-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-4-trifluoromethyl-2 (1H)-pyridone
Punto de fusión 129°C to 130°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo