Learn More
6-metil-4-fenilcumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-4-phenylcoumarin |
| CAS | 16299-22-2 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2OC(=O)C=C(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-4-fenilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0837 |