Learn More
6-Metil-4-oxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| CAS | 120279-88-1 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3S3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5,6-Dihydro-6-methyl-4-oxo-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3S3/c1-4-2-6(10)5-3-7(15(9,11)12)14-8(5)13-4/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMILES | CC1CC(=O)c2cc(sc2S1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-metil-4-oxo-5,6-dihidrotieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 263.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.9745 |