Learn More
ácido 6-metil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 130064-09-4 |
| Fórmula molecular | C11H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO3/c1-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | Cc1ccc2NC(=CC(=O)c2c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-metil-4-oxo-1H-quinolin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0582 |