Learn More
6-metil-3-piridinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-3-pyridinol |
| CAS | 1121-78-4 |
| Fórmula molecular | C6H7NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Methyl-3-pyridol, 2-Methyl-5-hydroxypyridine, 2-Methyl-5-pyridinol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-picoline 6-Methyl-3-hydroxypyridine, 6-Methyl-3-pyridinol, NSC 27963 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)4-7-5/h2-4,8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)cn1 |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0528 |