Learn More
6-Metil-3-oxo-2,3-dihidro-4H-1,4-benzoxazina-4-propionitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372169
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-19-5
Fórmula molecular C12H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Número MDL MFCD03427105
Clave InChI SZEGFLHUNYLAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-6-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one-4-yl-propionitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-2h-1 4-benzoxazin-3 4h-one, 3-6-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile,2,3-dihydro-6-methyl-3-oxo, 6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-propionitrile, 3-2,3-dihydro-6-methyl-3-oxobenzo b 1,4 oxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanenitrile
PubChem CID 4524694
Nombre IUPAC 3-(6-metil-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-il)propanonitrilo
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%