Learn More
Diclorhidrato de 6-metil-3,6-diazabiciclo[3.1.1]heptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane Dihydrochloride |
| CAS | 2231676-00-7 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 . 2[H Cl] |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2.ClH/c1-8-5-2-6(8)4-7-3-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1C2CNCC1C2 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-3,6-diazabiciclo[3.1.1]heptano;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 148.63382 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0767 |