Learn More
6-Metil-3,5-heptadien-2-ona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15522323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15522323 100 g 100 g
15502323 5 g 5 g
15512323 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15522323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453211000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1604-28-0
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Clave InChI KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
Nombre IUPAC (3E)-6-metilhepta-3,5-dien-2-ona
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Densidad 0.8930g/mL
Punto de ebullición 168.0°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.893
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2