Learn More
6-Metil-3,5-heptadien-2-ona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15502323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15502323 5 g 5 g
15512323 25 g 25 g
15522323 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15502323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453210050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1604-28-0
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Clave InChI KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
Nombre IUPAC (3E)-6-metilhepta-3,5-dien-2-ona
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Densidad 0.8930g/mL
Punto de ebullición 168.0°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.893
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2