Learn More
6-Metil-3,5-heptadien-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377256 5 g 5 g
11387256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09169.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1604-28-0 | C8H12O | 124.183 g/mol
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-metil-3,5-heptadien-2ona se utiliza en la preparación de (RS)-(E)-2,6-dimetil-1,2-epoxi-3,5-heptadieno.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1604-28-0
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.183
Número MDL MFCD00043647
Clave InChI KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
Nombre IUPAC (3E)-6-metilhepta-3,5-dien-2-ona
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Densidad 0.89
Punto de ebullición 95°C to 96°C (20 mmHg)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.534
Cantidad 5 g
Beilstein 1699937
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-3,5-heptadien-2-one