Learn More
6-Metil-3(2H)-piridazinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431798 5 g 5 g
11421798 1 g 1 g
11364639 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14471.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13327-27-0 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13327-27-0
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00039720
Clave InChI QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylpyridazin-3 2h-one, 6-methyl-3 2h-pyridazinone, 6-methylpyridazin-3-ol, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one, 6-methyl-3-pyridazinone, 3-hydroxy-6-methylpyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-methyl, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 6me3oxopyridaz
PubChem CID 83346
Nombre IUPAC 3-metil-1H-piridazin-6-ona
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 5 g
Beilstein 109928
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%